Få mere at vide
Methylmethacrylat, Mikromol™
Artikelnummer. 17990716
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17990716 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17990716 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0753.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methylmethacrylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylic acid-methyl ester
CAS 80-62-6
Analyt- eller komponentnavne Methacrylic acid-methyl ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. B (EP), Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity B
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
SMIL COC(=O)C(=C)C
IUPAC navn Methyl 2-methylprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 100,0524 g/mol