missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Methacrylate-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methacrylic-d5 acid methyl ester |
| CAS | 55935-46-1 |
| Molekylær formel | C5 2H5 H3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Propenoic-3,3-d2 acid, 2-(methyl-d3)-, methyl ester (9 CI), Methyl methacrylate-d5, Methacrylic acid methyl ester D5 (methacrylate-D5), Methacrylic acid-methyl ester D5, 2-(Methyl-d3)-2-propenoic-3,3-d2 acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3 |
| SMIL | [2 H]C(=C(C(=O)OC)C([2 H])([2 H])[2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | methyl 3,3-dideuterio-2-(trideuteriomethyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.15 |
| Formel vægt | 105.0838 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?