Få mere at vide
Methylmethacrylat, 99%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791964 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10791964 10 L Plast tromle -
10562521 25 mL Glasflaske 25ml
10071140 1 L Glasflaske 1 L
10153510 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10791964 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127140100
Request Bulk or Custom Format
Methylmethacrylat, 99%, C5H8O2, CAS-nummer-80-62-6, 150-76-5, akryester m, diakon, methacrylsyre-methylester, methyl-2-methyl-2-propenoat, methyl-2-methylpropenoat, methylmethacrylat, methylmethacrylat, methylmethacrylat, methylmethacrylat, methylmethacrylat, 1L
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-62-6 , 150-76-5
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00008587
InChI nøgle VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
IUPAC navn methyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl methacrylate
Navn note Stabilized
Surhed 0.005 % max. (as methacrylic acid)
Smeltepunkt -48.0°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 100.0°C
Flammepunkt 8°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2CH3
Brydningsindeks 1.4130 to 1.4150
Mængde 10 L
Beilstein 02, II, 398
Merck Index 15, 6013
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: 15.9g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents such as me,tetrahydrofuran,esters,aromatic and chlorinated,ethanol,ether,acetone
Stabilisator 10 to 110ppm MEHQ
Viskositet 0.6 mPa.s (20°C)
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl methacrylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.