Få mere at vide
Methylmethacrylat, 99%, stabiliseret
Artikelnummer. 10071140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10071140 1 L Glasflaske 1 L
10562521 25 mL Glasflaske 25ml
10153510 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10791964 10 L Plast tromle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10071140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127140010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.35 DKK
    369.65 DKK / 1 L
    Spare 61.70 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Methylmethacrylat, 99%, C5H8O2, CAS-nummer-80-62-6, 150-76-5, acryester m, diakon, methacrylsyre methylester, methyl 2-methyl-2-propenoat, methyl 2-methylpropenoat, methyl-methacrylat, methylmethacrylat, methylmethacrylat, methylacrylat, pegalan, 1L | CAS: 80-62-6 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-62-6 , 150-76-5
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00008587
InChI nøgle VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
IUPAC navn methyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl methacrylate
Navn note Stabiliseret
Surhed 0,005 % maks. (som methacrylsyre)
Smeltepunkt -48,0 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 100,0 °C
Flammepunkt 8 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2CH3
Brydningsindeks 1,4130 til 1,4150
Mængde 1 L
Beilstein 02, II, 398
Merck Index 15, 6013
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 15,9 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler som ME, tetrahydrofuran, estere, aromatiske og klorerede, ethanol, ether, acetone
Stabilisator 10 til 110 ppm MEHQ
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl methacrylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.