Få mere at vide
Methylmethacrylat, 99%, stikk.
Beskrivelse
Methylmethacrylat bruges som monomer ved fremstilling af poly(methylmethacrylat) (PMMA). Det bruges også til fremstilling af copolymeren methylmethacrylat-butadien-styren (MBS), som er en modifikator for polyvinylchlorid. Det spiller en vigtig rolle som den cement, der bruges til total hofteprotese såvel som totale knæproteser. Det er også involveret i fremstillingen af andre methacrylater, dvs. ethylmethacrylat (EMA), butylmethacrylat (BMA ) og 2-ethylhexylmethacrylat (2-EHMA) og methacrylsyre (MAA), som finder anvendelse som et mellemprodukt i fremstillingen af belægningspolymerer og tekstilapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylmethacrylat anvendes som monomer ved fremstilling af poly(methylmethacrylat) (PMMA). Det bruges også til fremstilling af copolymeren methylmethacrylat-butadien-styren (MBS), som er en modifikator for polyvinylchlorid. Det spiller en vigtig rolle som den cement, der bruges til total hofteprotese såvel som totale knæproteser. Det er også involveret i fremstillingen af andre methacrylater, dvs. ethylmethacrylat (EMA), butylmethacrylat (BMA ) og 2-ethylhexylmethacrylat (2-EHMA) og methacrylsyre (MAA), som finder anvendelse som et mellemprodukt i fremstillingen af belægningspolymerer og tekstilapplikationer.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, peroxider, aminer, baser, syrer, reduktionsmidler og halogener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl methacrylate |
| Navn note | stabiliseret |
| Smeltepunkt | -48 °C |
| Tæthed | 0.939 |
| Kogepunkt | 100 °C til 101 °C |
| Flammepunkt | 10 °C (50 °F) |
| Brydningsindeks | 1.415 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN1247 |
| Beilstein | 605459 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl methacrylate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl methacrylate