Få mere at vide
Methylmethacrylat, 99%, stikk.
Artikelnummer. 11448800
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448800 100 mL 100ml
11499953 500 mL 500ml
11409963 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448800 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13030.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 80-62-6 | C5H8O2 | 100,117 g/mol
Methylmethacrylat bruges som monomer ved fremstilling af poly(methylmethacrylat) (PMMA). Det bruges også til fremstilling af copolymeren methylmethacrylat-butadien-styren (MBS), som er en modifikator for polyvinylchlorid. Det spiller en vigtig rolle som den cement, der bruges til total hofteprotese såvel som totale knæproteser. Det er også involveret i fremstillingen af andre methacrylater, dvs. ethylmethacrylat (EMA), butylmethacrylat (BMA ) og 2-ethylhexylmethacrylat (2-EHMA) og methacrylsyre (MAA), som finder anvendelse som et mellemprodukt i fremstillingen af belægningspolymerer og tekstilapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylmethacrylat anvendes som monomer ved fremstilling af poly(methylmethacrylat) (PMMA). Det bruges også til fremstilling af copolymeren methylmethacrylat-butadien-styren (MBS), som er en modifikator for polyvinylchlorid. Det spiller en vigtig rolle som den cement, der bruges til total hofteprotese såvel som totale knæproteser. Det er også involveret i fremstillingen af andre methacrylater, dvs. ethylmethacrylat (EMA), butylmethacrylat (BMA ) og 2-ethylhexylmethacrylat (2-EHMA) og methacrylsyre (MAA), som finder anvendelse som et mellemprodukt i fremstillingen af belægningspolymerer og tekstilapplikationer.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, peroxider, aminer, baser, syrer, reduktionsmidler og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-62-6
Molekylær formel C5H8O2
MDL nummer MFCD00008587
InChI nøgle VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
IUPAC navn methyl-2-methylprop-2-enoat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl methacrylate
Navn note stabilized
Smeltepunkt -48°C
Tæthed 0.939
Kogepunkt 100°C to 101°C
Flammepunkt 10°C (50°F)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 100 mL
FN nummer UN1247
Beilstein 605459
Merck Index 14,5941
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
SMIL CC(=C)C(=O)OC
Molekylvægt (g/mol) 100.117
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl methacrylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl methacrylate