Få mere at vide
Methylmercaptoacetat, 95%
Beskrivelse
Methylthioglycolat blev anvendt til fremstilling af 3-carbomethoxy-4-oxotetrahydrothiopyran, 2- og 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophen. Det bruges til at fremstille methylthioglycolat og aminoethanethiol konjugerede guld nanorods.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylthioglycolat blev anvendt til fremstilling af 3-carbomethoxy-4-oxotetrahydrothiopyran, 2- og 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophen. Det bruges til at fremstille methylthioglycolat og aminoethanethiol konjugerede guld nanorods.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (40 g/L ved 20 °C)
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler og luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl mercaptoacetate |
| Smeltepunkt | -3 °C |
| Tæthed | 1.163 |
| Kogepunkt | 148 °C til 149 °C |
| Flammepunkt | 56 °C (132 °F) |
| Lugt | Stank |
| Lineær formel | HSCH2COOCH3 |
| Brydningsindeks | 1.466 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1228 |
| Vis mere |