Få mere at vide
Methyl mercaptoacetate, 95%
Artikelnummer. 11366646
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366646 25 g 25g
11376646 100 g 100g
11386646 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11366646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03783.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2365-48-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Methylthioglycolat blev anvendt til fremstilling af 3-carbomethoxy-4-oxotetrahydrothiopyran, 2- og 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophen. Det bruges til at fremstille methylthioglycolat og aminoethanethiol konjugerede guld nanorods.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylthioglycolat blev anvendt til fremstilling af 3-carbomethoxy-4-oxotetrahydrothiopyran, 2- og 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophen. Det bruges til at fremstille methylthioglycolat og aminoethanethiol konjugerede guld nanorods.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (40 g/L ved 20 °C)
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler og luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2365-48-2
Molekylær formel C3H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 106.14
MDL nummer MFCD00004873
InChI nøgle MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
PubChem CID 16907
IUPAC navn methyl-2-sulfanylacetat
SMIL COC(=O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl mercaptoacetate
Smeltepunkt -3°C
Kogepunkt 148°C to 149°C
Flammepunkt 56°C (132°F)
Lugt Stench
Lineær formel HSCH2COOCH3
Mængde 25 g
FN nummer UN1228
Beilstein 506259
Formel vægt 106.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl mercaptoacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl mercaptoacetate