Få mere at vide
Methyl m-toluat, 98%
Artikelnummer. 11454253
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454253 250 g 250g
11444253 50 g 50g
11434253 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10893.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-36-5 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Methyl3-methylcyclohexancarboxylat blev fremstillet ved hydrogenering af methyl m-toluat i eddikesyreopløsningsmiddel over Adams katalysator. analyse for valproinsyre (VA) i serum, hvortil vi bruger en gaskromatograf udstyret med en flammeioniseringsdetektor, med methyl-m-toluat (MMT) som intern standard.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl3-methylcyclohexancarboxylat blev fremstillet ved hydrogenering af methyl m-toluat i eddikesyreopløsningsmiddel over Adams katalysator. analyse for valproinsyre (VA) i serum, hvortil vi bruger en gaskromatograf udstyret med en flammeioniseringsdetektor, med methyl-m-toluat (MMT) som intern standard.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-36-5
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00008436
InChI nøgle CPXCDEMFNPKOEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-toluate, methyl 3-toluate, benzoic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl m-methylbenzoate, meta-toluic acid, methyl ester, 3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl-m-methyl benzoate, m-toluic acid, methyl ester, methyl3-methylbenzoate, m-toluic acid methyl ester
PubChem CID 7435
IUPAC navn methyl-3-methylbenzoat
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl m-toluate
Tæthed 1.062
Kogepunkt 113 °C (27 mmHg)
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Brydningsindeks 1.516
Mængde 250 g
Beilstein 2043574
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%