missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl-Lysine Antibody [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498691 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30498691 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498691 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335817JF646

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Methyl-Lysine Polyclonal antibody specifically detects Methyl-Lysine in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Methyl-Lysine
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Janelia Fluor 646
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Dimethylysine, Methyl lysine, methyllysine, monomethyl lysine, N epsilon dimethyl lysine, N epsilon mono methyllysine, N epsilon trimethyl lysine, N(epsilon) trimethyl lysine, Trimethyl lysine
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence containing monomethylated K.
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.