Få mere at vide
Methyllinolenat, TRC
Artikelnummer. 30474730
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30474730 1 g
1 options
Artikelnummer. 30474730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3157001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linolenic Acid Methyl Ester
CAS 301-00-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H32 O2
Mængde 1 g
Synonym 9,12,15-Octadecatrienoic acid','methyl ester','(Z,Z,Z)-, Linolenic acid','methyl ester (6CI,8CI), (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl (9Z,12Z,15Z)-octadecatrienoate, Methyl (Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl cis,cis,cis-octadeca-9,12,15-trienoate, Methyl linolenate, Methyl α-linolenate, α-Linolenic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
SMIL CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC navn methyl (9Z,12Z,15Z)-oktadeca-9,12,15-trienoat
Molekylvægt (g/mol) 292.46
Formel vægt 292.2402
Procent renhed >95