Få mere at vide
Methyl Linolenate, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16359557 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16359557 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16359557 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S4222
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Methyl linolenate301-00-81000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl linolenate
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 301-00-8
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molekylær formel CH4O
MDL nummer MFCD00004595
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Synonym methyl linolenate, linolenic acid methyl ester, methyl alpha-linolenate, linolenic acid, methyl ester, unii-0s1ns923k6, alpha-linolenic acid methyl ester, methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, methyl 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoate, 9,12,15-octadecatrienoic acid, methyl ester, z,z,z, methyl cis,cis,cis-octadec-9,12,15-trienoate
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 32.04
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only