Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl linolenate |
| Navn note | 99% |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8950g/mL |
| Kogepunkt | 182,0 °C (3,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2CH3 |
| Vis mere |