Få mere at vide
Methyl linolenate, 99%
Artikelnummer. 10079001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10079001
Brand: Thermo Scientific Acros 368100050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 301-00-8 | C19H32O2 | 292.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 301-00-8
Molekylær formel C19H32O2
Molekylvægt (g/mol) 292.46
MDL nummer MFCD00135851
InChI nøgle DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Synonym methyl linolenate, linolenic acid methyl ester, methyl alpha-linolenate, linolenic acid, methyl ester, unii-0s1ns923k6, alpha-linolenic acid methyl ester, methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, methyl 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoate, 9,12,15-octadecatrienoic acid, methyl ester, z,z,z, methyl cis,cis,cis-octadec-9,12,15-trienoate
PubChem CID 5319706
IUPAC navn methyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoat
SMIL CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl linolenate
Navn note 99%
Farve Farveløs
Tæthed 0.8950g/mL
Kogepunkt 182.0°C (3.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2CH3
Brydningsindeks 1.4700 to 1.4720
Mængde 5 g
Beilstein 02, IV, 1782
Specifik vægtfylde 0.895
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 292.46
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske