Få mere at vide
Methyllinoleat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linoleic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10- |
| Formel vægt | 294.2559 |