Få mere at vide
Methyllinoleat, 99%
Artikelnummer. 10696230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696230 25 g Glasflaske 25g
10566040 5 g Glasflaske 5g
10087829 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428130250
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-63-0
Molekylær formel C19H34O2
Molekylvægt (g/mol) 294.48
MDL nummer MFCD00009534
InChI nøgle WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonym methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
IUPAC navn methyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoat
SMIL CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl linoleate
Smeltepunkt -35,0 °C
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 212,0 °C (16,0 mmHg)
Flammepunkt >200 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2CH3
Mængde 25 g
Merck Index 15, 6167
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med dmf, fedtopløsningsmidler, olier
Formel vægt 294.48
Procent renhed 99%