Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl linoleate |
| Smeltepunkt | -35,0 °C |
| Tæthed | 0.8900g/mL |
| Kogepunkt | 212,0 °C (16,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >200 °C |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2CH3 |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15, 6167 |
| Vis mere |