Få mere at vide
Methyl linoleate, 95%
Artikelnummer. p-7044619
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11486740
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07450.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294.479 g/mol
Oxidationen af methyllinoleat i organisk opløsning og phosphatidylcholin (PC) i liposomale membraner induceret af en azo-initiator er ofte blevet brugt som model for lipidperoxidation. Methyllinoleat kan bruges som en modelforbindelse i oxidations-/peroxidationsassays for at evaluere anti-peroxidationsaktiviteten af fullerener, ellagitanniner og andre naturlige produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oxidationen af methyllinoleat i organisk opløsning og phosphatidylcholin (PC) i liposomale membraner induceret af en azo-initiator er ofte blevet brugt som model for lipidperoxidation. Methyllinoleat kan bruges som en modelforbindelse i oxidations-/peroxidationsassays for at evaluere anti-peroxidationsaktiviteten af fullerener, ellagitanniner og andre naturlige produkter.
Opløselighed
Opløselig i DMF, fedtopløsningsmidler, olier.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-63-0
Molekylær formel C19H34O2
Molekylvægt (g/mol) 294.479
MDL nummer MFCD00009534
InChI nøgle WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonym methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
IUPAC navn methyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoat
SMIL CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl linoleate
Smeltepunkt -35°C
Tæthed 0.888
Kogepunkt 207°C to 208°C (11 mmHg)
Flammepunkt 200°C (392°F)
Brydningsindeks 1.464
Mængde 1 g
Beilstein 1727614
Merck Index 14,6095
Opløselighedsinformation Soluble in DMF,fat solvents,oils.
Formel vægt 294.47
Procent renhed 95%