Få mere at vide
Methyllinoleat, 95%
Beskrivelse
Oxidationen af methyllinoleat i organisk opløsning og phosphatidylcholin (PC) i liposomale membraner induceret af en azo-initiator er ofte blevet brugt som model for lipidperoxidation. Methyllinoleat kan bruges som en modelforbindelse i oxidations-/peroxidationsassays for at evaluere anti-peroxidationsaktiviteten af fullerener, ellagitanniner og andre naturlige produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationen af methyllinoleat i organisk opløsning og phosphatidylcholin (PC) i liposomale membraner induceret af en azo-initiator er ofte blevet brugt som model for lipidperoxidation. Methyllinoleat kan bruges som en modelforbindelse i oxidations-/peroxidationsassays for at evaluere anti-peroxidationsaktiviteten af fullerener, ellagitanniner og andre naturlige produkter.
Opløselighed
Opløselig i DMF, fedtopløsningsmidler, olier.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl linoleate |
| Smeltepunkt | -35 °C |
| Tæthed | 0.888 |
| Kogepunkt | 207 °C til 208 °C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 200 °C (392 °F) |
| Brydningsindeks | 1.464 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1727614 |
| Merck Index | 14,6095 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMF, fedtopløsningsmidler, olier. |
| Vis mere |