Få mere at vide
Methyllinoleat, 95%
Artikelnummer. 11486740
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486740 1 g 1g
11496740 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07450.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.58 DKK
    358.65 DKK / 1g
    Spare 78.93 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294,479 g/mol
Oxidationen af methyllinoleat i organisk opløsning og phosphatidylcholin (PC) i liposomale membraner induceret af en azo-initiator er ofte blevet brugt som model for lipidperoxidation. Methyllinoleat kan bruges som en modelforbindelse i oxidations-/peroxidationsassays for at evaluere anti-peroxidationsaktiviteten af fullerener, ellagitanniner og andre naturlige produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oxidationen af methyllinoleat i organisk opløsning og phosphatidylcholin (PC) i liposomale membraner induceret af en azo-initiator er ofte blevet brugt som model for lipidperoxidation. Methyllinoleat kan bruges som en modelforbindelse i oxidations-/peroxidationsassays for at evaluere anti-peroxidationsaktiviteten af fullerener, ellagitanniner og andre naturlige produkter.
Opløselighed
Opløselig i DMF, fedtopløsningsmidler, olier.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-63-0
Molekylær formel C19H34O2
Molekylvægt (g/mol) 294.479
MDL nummer MFCD00009534
InChI nøgle WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonym methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
IUPAC navn methyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoat
SMIL CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl linoleate
Smeltepunkt -35 °C
Tæthed 0.888
Kogepunkt 207 °C til 208 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 200 °C (392 °F)
Brydningsindeks 1.464
Mængde 1 g
Beilstein 1727614
Merck Index 14,6095
Opløselighedsinformation Opløselig i DMF, fedtopløsningsmidler, olier.
Formel vægt 294.47
Procent renhed 95%