Få mere at vide
Methyllevulinat, TRC
Artikelnummer. 30472782
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30472782 250 g
1 options
Artikelnummer. 30472782 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM320105250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Levulinate
CAS 624-45-3
Molekylær formel C6H10O3
Mængde 250 g
Synonym 4-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 4-Oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxopentanoate, Methyl 4-Oxovalerate, Methyl Levulate, Methyl beta-Acetylpropionate, NSC 24874
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CCC(=O)C
IUPAC navn Methyl 4-oxopentananoat
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Formel vægt 130.063