Få mere at vide
Methyllevulinat, 99+%
Beskrivelse
Methyllevulinat bruges hovedsageligt som råmateriale på parfume.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl levulinate |
| Tæthed | 1.05 g/mL |
| Kogepunkt | 191 °C |
| Flammepunkt | 72 °C (161,6 °F) |
| Lugt | Behageligt |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i ethanol, ether, acetone og benzen. |
| Formel vægt | 130.14 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Fysisk form | Væske |