Få mere at vide
Methyllaurat, TRC
Artikelnummer. 30012558
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30012558 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30012558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3156502.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecanoic acid-methyl ester
CAS 111-82-0
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C13 H26 O2
Mængde 2.5 g
Synonym Dodecanoic acid, methyl ester, Lauric acid, methyl ester (6CI,8CI), Agnique ME 1270U, Agnique ME 1290, Agnique ME 1298, CE 1290, CE 1295, Edenor ME-C 1298-100, Emery 2296, Exceparl ML 85, Metholene 2296, Methyl dodecanoate, Methyl dodecylate, Methyl laurate, Methyl laurinate, Methyl n-dodecanoate, NSC 5027, Pastell M 12, Radia 7118, Stepan C 40, Texaprint SDM 100, Uniphat A 40
InChI formel InChI=1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC navn Methyldodecanoat
Molekylvægt (g/mol) 214.34
Formel vægt 214.1933
Procent renhed >95%