Få mere at vide
Methyllaurat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15149233 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
250g
50g
Artikelnummer. 15149233
Brand: Thermo Scientific Acros 215562500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-82-0
Molekylær formel C13H26O2
Molekylvægt (g/mol) 214.35
MDL nummer MFCD00008966
InChI nøgle UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
IUPAC navn methyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl laurate
Smeltepunkt 4°C to 5°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 261°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)10CO2CH3
Brydningsindeks 1.4310 to 1.4330
Mængde 250 g
Beilstein 02,361
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 214.35
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske