Få mere at vide
Methyllaurat, 98+%
Artikelnummer. 10762831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10762831 2.5 g Glasflaske 2.5g
10127663 10 g Glasflaske 10g
10540604 50 g Glasflaske 50g
15149233 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10762831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215560025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-82-0
Molekylær formel C13H26O2
Molekylvægt (g/mol) 214.35
MDL nummer MFCD00008966
InChI nøgle UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
IUPAC navn methyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl laurate
Smeltepunkt 4°C to 5°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 261°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)10CO2CH3
Brydningsindeks 1.4310 to 1.4330
Mængde 2.5 g
Beilstein 02,361
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 214.35
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl laurate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecanoic acid, methyl ester