Få mere at vide
Methyl L-Tyrosinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tyrosine Methyl Ester |
| CAS | 1080-06-4 |
| Molekylær formel | C10 H13 N O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | L-Tyrosine methyl ester, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid methyl ester, Methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionate, Methyl (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-aminopropionate, Methyl (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl L-tyrosinate, Methyl tyrosinate, S-Tyrosine methyl ester, Tyrosine methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-14-10(13)9(11)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,9,12H,6,11H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vægt | 195.0895 |