missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl L-Daunosamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl L-Daunosamine Hydrochloride |
| CAS | 131528-45-5 |
| Molekylær formel | C7H16ClNO3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Methyl 3-Amino-2,3,6-trideoxy-L-lyxo-hexopyranoside Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H/t4-,5-,6?,7+;/m0./s1 |
| SMIL | COC1C[C@@H]([C@@H]([C@@H](O1)C)O)N.Cl |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S)-4-amino-6-methoxy-2-methyltetrahydro-2H-pyran-3-ol hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.66 |
| Formel vægt | 197.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?