Få mere at vide
Methylisoxazol-5-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11450618
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450618 5 g 5g
11440618 1 g 1g
11460618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25169.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 15055-81-9 | C5H5NO3 | 127,099 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15055-81-9
Molekylær formel C5H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 127.099
MDL nummer MFCD01570794
InChI nøgle ILPCPKZAAQXHKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isoxazole-5-carboxylate, 5-isoxazolecarboxylic acid, methyl ester, isoxazole-5-carboxylic acid methyl ester, acmc-209wih, methyl 5-isoxazolcarboxylate, methyl 5-isoxazolcarboxylate;, methylisoxazole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-1,2-oxazol, 5-isoxazol-carbonsaeure-methylester;, isoxazol-5-carbonsaeure-methylester;
PubChem CID 2736892
IUPAC navn methyl-1,2-oxazol-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl isoxazole-5-carboxylate
Smeltepunkt 48 °C til 50 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 127.1
Procent renhed 97%