Få mere at vide
Methylisovalerat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322436
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322436 50 g 50g
11332436 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06241.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-24-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-24-1
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00042866
InChI nøgle OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isovalerate, methyl isopentanoate, methyl 3-methylbutyrate, isovaleric acid, methyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl isovalerianate, methylisovalerate, isovaleric acid methyl ester, methyl isovalerate natural, fema no. 2753
PubChem CID 11160
IUPAC navn methyl-3-methylbutanoat
SMIL CC(C)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl isovalerate
Tæthed 0.88
Kogepunkt 115°C to 117°C
Flammepunkt 16°C (60°F)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3936
Mængde 50 g
FN nummer UN2400
Beilstein 1699922
Specifik vægtfylde 0.88
Formel vægt 116.17
Procent renhed 98%