Få mere at vide
Methylisothiocyanat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl isothiocyanate |
| CAS | 556-61-6 |
| Molekylær formel | C2 H3 N S |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3NS/c1-3-2-4/h1H3 |
| SMIL | CN=C=S |
| IUPAC navn | methylimino(sulfanyliden)metan |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.12 |
| Formel vægt | 72.9986 |