Få mere at vide
Methyl isopropyl carbonate, 97%
Artikelnummer. 11388236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388236 25 g 25g
11368236 1 g 1g
11378236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15314.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51729-83-0 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51729-83-0
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
MDL nummer MFCD01075689
InChI nøgle RCIJMMSZBQEWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isopropyl carbonate, isopropyl methyl carbonate, acmc-20akf7, ch3 c o och ch3 2, carbonic acid methylisopropyl ester
PubChem CID 7021530
IUPAC navn methylpropan-2-ylcarbonat
SMIL COC(=O)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl isopropyl carbonate
Tæthed 0.975
Kogepunkt 116°C to 118°C
Flammepunkt 27°C (80°F)
Brydningsindeks 1.383
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1744735
Formel vægt 118.13
Procent renhed 97%