Få mere at vide
Methyl isonipecotate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295144 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10295144 100 mL Glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10295144 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398751000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2971-79-1
Molekylær formel C7H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00190578
InChI nøgle RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isonipecotate, methyl 4-piperidinecarboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, piperidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid methyl ester, isonipecotic acid methyl ester, methylpiperidine-4-carboxylate, methylisonipecotate, methyl piperidin-4-carboxylate, acmc-20aiv4
PubChem CID 424914
IUPAC navn methyl piperidine-4-carboxylate
SMIL COC(=O)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl isonipecotate
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 85.0°C to 90.0°C
Flammepunkt 89°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589nm)
Mængde 100 mL
Formel vægt 143.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl isonipecotate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.