missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methylisonicotinat, TRC

Artikelnummer. 30478421
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478421 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478421 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32334010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl Isonicotinate
CAS 2459-09-8
Molekylær formel C7H7NO2
Mængde 10 g
Synonym 4-Pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, Isonicotinic Acid Methyl Ester, 4-Carbomethoxypyridine, 4-Methoxycarbonylpyridine, Methyl 4-Pyridinecarboxylate, NSC 18257
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccncc1
IUPAC navn Methylpyridin-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Formel vægt 137.0477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.