missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methylisonicotinat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Isonicotinate |
| CAS | 2459-09-8 |
| Molekylær formel | C7H7NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, Isonicotinic Acid Methyl Ester, 4-Carbomethoxypyridine, 4-Methoxycarbonylpyridine, Methyl 4-Pyridinecarboxylate, NSC 18257 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC navn | Methylpyridin-4-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.14 |
| Formel vægt | 137.0477 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?