Få mere at vide
Methyl isonicotinate, 98%
Artikelnummer. 11400867
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400867 25 g 25g
11410867 100 g 100g
11420867 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23263.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2459-09-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Methyl Isonicotinate inducerer øget gang- og startadfærd hos vestlige blomstertrips, Frankliniella occidentalis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl Isonicotinate inducerer øget gang- og startadfærd hos vestlige blomstertrips, Frankliniella occidentalis.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9-8-2459
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00006427
InChI nøgle OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isonicotinate, isonicotinic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, 4-picolinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonylpyridine, methylisonicotinate, methyl 4-pyridinecarboxylate, 4-carbomethoxypyridine, isonicotinic acid, methyl ester, i-nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 227085
IUPAC navn methylpyridin-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl isonicotinate
Smeltepunkt 8°C to 8.5°C
Tæthed 1.016
Kogepunkt 207°C to 209°C
Flammepunkt 82°C (180°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.5135
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 137.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl isonicotinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Pyridinecarboxylic