Få mere at vide
Methyl isonicotinate, 98%
Artikelnummer. 10429630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10429630 100 mL Glasflaske 100ml
10143130 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10429630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127061000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2459-09-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9-8-2459
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00006427
InChI nøgle OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl isonicotinate
Navn note 98%
Smeltepunkt 8.5°C
Farve Brun til Orange
Tæthed 1.1610g/mL
Kogepunkt 207.0°C to 209.0°C
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5120 to 1.5140
Mængde 100 mL
Beilstein 22, 46
Merck Index 10, 5034
Specifik vægtfylde 1.161
Synonym trimethyl trimellitate, trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate, methyl trimellitate, trimellitic acid trimethyl ester, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, unii-16o7dt5n66, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-trimethyl ester, 1,2,4-trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate, acmc-1ckkm
IUPAC navn trimethylbenzen-1,2,4-tricarboxylat
PubChem CID 17159
Formel vægt 137.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl isonicotinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.