missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Isofenphos (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isofenphos-methyl |
| CAS | 99675-03-3 |
| Molekylær formel | C14 H22 N O4 P S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Isofenphos-methyl, Isophenphos-methyl, ISP-methyl, Jiajiyiliulin, Methyl isofenphos, Methyl isophenphos, Methyl-ISP, Yulioulin-methyl |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22NO4PS/c1-10(2)15-20(21,17-5)19-13-9-7-6-8-12(13)14(16)18-11(3)4/h6-11H,1-5H3,(H,15,21) |
| SMIL | COP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-[methoxy-(propan-2-ylamino)phosphinothioyl]oxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.37 |
| Formel vægt | 331.1007 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?