Få mere at vide
Methyl Isocyanoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Isocyanoacetate |
| CAS | 39687-95-1 |
| Molekylær formel | C4H5NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Isocyanoacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Isocyanoacetate, Methyl alpha-Isocyanoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO2/c1-5-3-4(6)7-2/h3H2,2H3 |
| SMIL | COC(=O)C[N+]#[C-] |
| IUPAC navn | methyl 2-isocyanoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.09 |
| Formel vægt | 99.032 |