Få mere at vide
Methylisocyanoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414037 1 g 1g
15424037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31069.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39687-95-1 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Methylisocyanoacetat anvendes i den kobberkatalyserede, diastereoselektive syntese af oxazoliner. Det er involveret i den direkte aldolreaktion med carbonylforbindelser for at fremstille tilsvarende oxazolin ved at bruge katekol-kobber-netværkskatalysator. Yderligere er det også involveret i fire-komponent Ugi-kondensationsreaktion. Det gennemgår en asymmetrisk aldolreaktion med fluoreret benzaldehyd under anvendelse af guld(I) som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylisocyanoacetat anvendes i den kobberkatalyserede, diastereoselektive syntese af oxazoliner. Det er involveret i den direkte aldolreaktion med carbonylforbindelser for at fremstille tilsvarende oxazolin ved at bruge katekol-kobber-netværkskatalysator. Yderligere er det også involveret i fire-komponent Ugi-kondensationsreaktion. Det gennemgår en asymmetrisk aldolreaktion med fluoreret benzaldehyd under anvendelse af guld(I) som katalysator.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Noter
Lys- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer, hydreret jern(II)sulfat, tungmetaller og aluminium. Opbevares på et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39687-95-1
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.11
MDL nummer MFCD00000006
InChI nøgle ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3d
PubChem CID 547815
IUPAC navn methyl-2-isocyanoacetat
SMIL COC(=O)CN=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl isocyanoacetate
Tæthed 1.09
Kogepunkt 75°C to 76°C (10 mmHg)
Flammepunkt 84°C (183°F)
Lineær formel CNCH2CO2CH3
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vægt 99.09
Procent renhed 95%