Få mere at vide
Methyl isocyanoacetate, 95%, Tech.
Artikelnummer. 10042940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10042940 5 g Glasflaske 5g
10348613 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219000050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39687-95-1 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39687-95-1
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.11
MDL nummer MFCD00000006
InChI nøgle ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3d
PubChem CID 547815
IUPAC navn methyl-2-isocyanoacetat
SMIL COC(=O)CN=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl isocyanoacetate
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 75°C to 76°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CNCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.4161 to 1.4191
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.09
Formel vægt 99.09
Procent renhed 95%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske