Få mere at vide
Methylisobutyrylacetat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl isobutyrylacetate |
| Smeltepunkt | -75°C |
| Tæthed | 1.01 |
| Kogepunkt | 192°C |
| Flammepunkt | 79°C (174°F) |
| Brydningsindeks | 1.4265 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1857823 |
| Formel vægt | 144.17 |
| Procent renhed | 98% |