Få mere at vide
Methylisobutyrylacetat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362937
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362937 100 g 100g
11352937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16216.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42558-54-3 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42558-54-3
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00040499
InChI nøgle HNNFDXWDCFCVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isobutyrylacetate, methyl 4-methyl-3-oxovalerate, 4-methyl-3-oxovaleric acid methyl ester, iso-butyryl methyl acetate, methyl 4-methyl-3-oxo-pentanoate, methylisobutyrylacetate, acmc-209jq9, ksc237g2d, methyl 4-methyl-3oxopentanoate, methyl4-methyl-3-oxopentanoate
PubChem CID 2759969
IUPAC navn methyl-4-methyl-3-oxopentanoat
SMIL CC(C)C(=O)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl isobutyrylacetate
Smeltepunkt -75°C
Tæthed 1.01
Kogepunkt 192°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.4265
Mængde 100 g
Beilstein 1857823
Formel vægt 144.17
Procent renhed 98%