Få mere at vide
Methyl Isobutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyric acid methyl ester |
| CAS | 547-63-7 |
| Molekylær formel | C5 H10 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Isobutyric acid','methyl ester (6CI,8CI), 2-Methylpropanoic acid methyl ester, 2-Methylpropionic acid methyl ester, Methyl 2,2-dimethylacetate, Methyl 2-methylpropanoate, Methyl 2-methylpropionate, Methyl isobutyrate, NSC 126780 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)C |
| IUPAC navn | methyl 2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.13 |
| Formel vægt | 102.0681 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?