Få mere at vide
Methyl Isobutyrate, TRC
Artikelnummer. 30467478
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30467478 25 g
1 options
Artikelnummer. 30467478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31324525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyric acid methyl ester
CAS 547-63-7
Molekylær formel C5 H10 O2
Mængde 25 g
Synonym Isobutyric acid','methyl ester (6CI,8CI), 2-Methylpropanoic acid methyl ester, 2-Methylpropionic acid methyl ester, Methyl 2,2-dimethylacetate, Methyl 2-methylpropanoate, Methyl 2-methylpropionate, Methyl isobutyrate, NSC 126780
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
SMIL COC(=O)C(C)C
IUPAC navn methyl 2-methylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 102.13
Formel vægt 102.0681