Få mere at vide
Methyl isobutyrate, 99%
Artikelnummer. 10143890 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10143890 100 g Glasflaske 100g
10153890 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143890 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 164601000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 547-63-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-63-7
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00008914
InChI nøgle BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isobutyrate, methyl 2-methylpropionate, methyl isobutanoate, propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, isobutyric acid, methyl ester, methylisobutyrate, isobutyric acid methyl ester, poly d-lactide, methyl isobutyrate natural, methylester kyseliny isomaselne
PubChem CID 11039
ChEBI CHEBI:73689
IUPAC navn methyl-2-methylpropanoat
SMIL CC(C)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl isobutyrate
Navn note 99%
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt -85°C to 84°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 90°C
Flammepunkt 1°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCO2CH3
Brydningsindeks 1.3790 to 1.384
Mængde 100 g
Beilstein 02, 290
Merck Index 15, 6160
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet < 30 mPa.s
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl isobutyrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.