Få mere at vide
Methyl isobutyrate, 98%
Artikelnummer. 11477996
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477996 100 mL 100ml
11487996 500 mL 500ml
11497996 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14070.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 547-63-7 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Methylisobutyrat bruges som smagsstof. Det blev brugt som fortyndingsmiddel i forcerede Rayleigh-spredningsundersøgelser til at måle diffusionskoefficienter for et ternært system omfattende kamferquinon i poly(methylmethacrylat).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylisobutyrat anvendes som smagsstof. Det blev brugt som fortyndingsmiddel i forcerede Rayleigh-spredningsundersøgelser til at måle diffusionskoefficienter for et ternært system omfattende kamferquinon i poly(methylmethacrylat).
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-63-7
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00008914
InChI nøgle BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isobutyrate, methyl 2-methylpropionate, methyl isobutanoate, propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, isobutyric acid, methyl ester, methylisobutyrate, isobutyric acid methyl ester, poly d-lactide, methyl isobutyrate natural, methylester kyseliny isomaselne
PubChem CID 11039
ChEBI CHEBI:73689
IUPAC navn methyl-2-methylpropanoat
SMIL CC(C)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl isobutyrate
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 0.891
Kogepunkt 90°C to 92°C
Flammepunkt 3°C (37°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.384
Mængde 100 mL
FN nummer UN1237
Beilstein 1740720
Merck Index 14,6088
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 102.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl isobutyrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl isobutyrate