Få mere at vide
Methylindolyl-3-glyoxylat, TRC
Product Code. 30480378
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30480378 1 g
1 options
Product Code. 30480378 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3135001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl Indolyl-3-glyoxylate
CAS 18372-22-0
Molekylær formel C11 H9 N O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3
SMIL COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn methyl 2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacetat
Molekylvægt (g/mol) 203.19
Formel vægt 203.0582