Få mere at vide
Methylindolyl-3-glyoxylat, TRC
Artikelnummer. 30467711
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30467711 2 g
1 options
Artikelnummer. 30467711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3135002G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Indolyl-3-glyoxylate
CAS 18372-22-0
Molekylær formel C11 H9 N O3
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3
SMIL COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn methyl 2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacetat
Molekylvægt (g/mol) 203.19
Formel vægt 203.0582