Få mere at vide
Methyl indoline-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl indoline-5-carboxylate |
| CAS | 141452-01-9 |
| Molekylær formel | C10H11NO2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-13-10(12)8-2-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc2NCCc2c1 |
| IUPAC navn | methyl 2,3-dihydro-1H-indole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 177.079 |