Få mere at vide
Methyl indole-6-carboxylate, 98%
Artikelnummer. 11382857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382857 1 g 1g
11392857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16020.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50820-65-0 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50820-65-0
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD00211063
InChI nøgle AYYOZKHMSABVRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-6-carboxylate, indole-6-carboxylic acid methyl ester, methylindole-6-carboxylate, 1h-indole-6-carboxylic acid, methyl ester, 1h-indole-6-carboxylic acid methyl ester, indole-7-carboxylate, 6-carbomethoxyindole, indole-6-carboxylate, pubchem1696, 6-methoxycarbonylindole
PubChem CID 639844
IUPAC navn methyl-1H-indol-6-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl indole-6-carboxylate
Smeltepunkt 78°C to 80°C
Mængde 1 g
Beilstein 141837
Formel vægt 175.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl indole-6-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl indole-6-carboxylate